Thiophene-3-carbaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
T0864-25G T0864-5G
TCIAT0864-25GEA 2050 SEK
TCIAT0864-25G TCIAT0864-5G
Thiophene-3-carbaldehyde ≥98.0%
Thiophene-3-carbaldehyde
Formel: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Kokpunkt: 198°C
Smältpunkt: –30 °C
Densitet: 1,28 g/cm³ (24 °C)
Flampunkt: 75°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005466
CAS nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d5af50a4cede02aed74f1a657ea0f6d3a0d8d47&vid=3d5af50a4cede02aed74f1a657ea0f6d3a0d8d47&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %