Butyl isovalerate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Isovaleric acid butyl ester, Butyl 3-methylbutanoate
B3718-25ML B3718-500ML
TCIAB3718-25MLEA 215 SEK
TCIAB3718-25ML TCIAB3718-500ML
Butyl isovalerate ≥98.0%
Butyl isovalerate
Formel: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Kokpunkt: 176°C
Flampunkt: 53°C
MDL Number: MFCD00048775
CAS nummer: 109-19-3
EINECS: 203-654-7
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ef7c4d7916b70da8604eed9910751a30e65823&vid=d8ef7c4d7916b70da8604eed9910751a30e65823&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %