Isovaleric anhydride ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
I0199-25ML
I0199-500ML
TCIAI0199-25MLEA
375
SEK
TCIAI0199-25ML
TCIAI0199-500ML
Isovaleric anhydride ≥99.0%
Isovaleric anhydride
Formel:
C₁₀H₁₈O₃ Kokpunkt: 215°C Smältpunkt: –65 °C Densitet: 0,9327 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 91°C |
MDL Number:
MFCD00015051 CAS nummer: 1468-39-9 EINECS: 215-994-3 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Morpholine Method) | min. 99.0 % |