Isophytol ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol
I0145-25ML I0145-100ML
TCIAI0145-25MLEA 350 SEK
TCIAI0145-25ML TCIAI0145-100ML
Isophytol ≥95.0%
Isophytol
Formel: C₂₀H₄₀O
MW: 296,54 g/mol
Kokpunkt: 185°C
Densitet: 0,8516 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 175°C
MDL Number: MFCD00048380
CAS nummer: 505-32-8
EINECS: 208-008-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05198
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %