3-Fluorophthalic anhydride ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
F0349-25G F0349-5G
TCIAF0349-25GEA 5375 SEK
TCIAF0349-25G TCIAF0349-5G
3-Fluorophthalic anhydride ≥98.0%
3-Fluorophthalic anhydride
Formel: C₈H₃FO₃
Kokpunkt: 283°C
Smältpunkt: 162…163 °C
MDL Number: MFCD00039696
CAS nummer: 652-39-1
EINECS: 211-491-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ae4811da049856ab14ec082d61fffc9e326cfac&vid=5ae4811da049856ab14ec082d61fffc9e326cfac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C