3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B1751-25G B1751-5G
TCIAB1751-25GEA 2100 SEK
TCIAB1751-25G TCIAB1751-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95.0%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Kokpunkt: 171°C
Smältpunkt: –2 °C
Densitet: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 70°C
MDL Number: MFCD00010206
CAS nummer: 401-95-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&vid=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %