3,3-Dimethylcyclohexanone ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D3495-1G D3495-5G
TCIAD3495-1GEA 325 SEK
TCIAD3495-1G TCIAD3495-5G
3,3-Dimethylcyclohexanone ≥97.0%
3,3-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Kokpunkt: 175°C
Smältpunkt: 6 °C
Densitet: 0,909 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 59°C
MDL Number: MFCD00040178
CAS nummer: 2979-19-3
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&vid=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %