3-Thiophenemethanol ≥96.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
T1660-25G T1660-5G
TCIAT1660-25GEA 2975 SEK
TCIAT1660-25G TCIAT1660-5G
3-Thiophenemethanol ≥96.0%
3-Thiophenemethanol
Formel: C₅H₆OS
MW: 114.17 g/mol
Kokpunkt: 73°C
Flampunkt: 101°C
MDL Number: MFCD00014534
CAS nummer: 71637-34-8
EINECS: 275-741-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=177639f51230135415552cd80b62a0d5145e21b9&vid=177639f51230135415552cd80b62a0d5145e21b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %