3-Thiopheneethanol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
Thiophen-3-ethanol, 2-(Thiophen-3-yl)ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
T1475-25G
T1475-5G
TCIAT1475-25GEA
2275
SEK
TCIAT1475-25G
TCIAT1475-5G
3-Thiopheneethanol ≥97.0%
3-Thiopheneethanol
Formel:
C₆H₈OS MW: 128,19 g/mol Kokpunkt: 111°C Densitet: 1,14 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 92°C |
MDL Number:
MFCD00009766 CAS nummer: 13781-67-4 EINECS: 237-434-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |