2-Methylfuran ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
M0226-25ML
M0226-500ML
TCIAM0226-25MLEA
215
SEK
TCIAM0226-25ML
TCIAM0226-500ML
2-Methylfuran ≥98.0%
2-Methylfuran
Formel:
C₅H₆O MW: 82.1 g/mol Kokpunkt: 63°C Smältpunkt: -89 Flampunkt: –30°C |
MDL Number:
MFCD00003248 CAS nummer: 534-22-5 EINECS: 208-594-5 UN: 2301 ADR: 3 II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |