2-Methylbenzothiazole ≥98.0%
Leverantör: TCI
M0516-25G M0516-500G M0516-100G
TCIAM0516-25GEA 1225 SEK
TCIAM0516-25G TCIAM0516-500G TCIAM0516-100G
2-Methylbenzothiazole ≥98.0%
2-Methylbenzothiazole
Formel: C₈H₇NS
MW: 149.22 g/mol
Kokpunkt: 238°C
Smältpunkt: 12
Flampunkt: 123°C
MDL Number: MFCD00005794
CAS nummer: 120-75-2
EINECS: 204-423-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5262cc39bd3d850e0be5d08feb7c57958921a15e&vid=5262cc39bd3d850e0be5d08feb7c57958921a15e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %