2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
M2191-1G
M2191-5G
TCIAM2191-1GEA
285
SEK
TCIAM2191-1G
TCIAM2191-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₆F₃NO MW: 177,13 g/mol Flampunkt: 47°C |
MDL Number:
MFCD00153202 CAS nummer: 121643-44-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |