2-Ethyl-4-methylthiazole ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
E0456-25G
E0456-5G
TCIAE0456-25GEA
1225
SEK
TCIAE0456-25G
TCIAE0456-5G
2-Ethyl-4-methylthiazole ≥98.0%
2-Ethyl-4-methylthiazole
Formel:
C₆H₉NS Kokpunkt: 67°C Densitet: 1,0231 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 54°C |
MDL Number:
MFCD00036621 CAS nummer: 15679-12-6 EINECS: 239-757-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |