2-Ethyl-4-methylimidazole ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole
E0232-25G E0232-500G E0232-100G
TCIAE0232-25GEA 295 SEK
TCIAE0232-25G TCIAE0232-500G TCIAE0232-100G
2-Ethyl-4-methylimidazole ≥95.0%
2-Ethyl-4-methylimidazole
Formel: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Kokpunkt: 292 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 45 °C
Densitet: 0,97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005193
CAS nummer: 931-36-2
EINECS: 213-234-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51200c50ceba030f315e624ea1210e180646597c&vid=ba498abd8ef7bdcd0a7a4c43f96250f173f7e3bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %