2-Acetylthiazole ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
A1265-25G
A1265-5G
TCIAA1265-25GEA
3200
SEK
TCIAA1265-25G
TCIAA1265-5G
2-Acetylthiazole ≥98.0%
2-Acetylthiazole
Formel:
C₅H₅NOS Kokpunkt: 90°C Densitet: 1,22 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 78°C |
MDL Number:
MFCD00005324 CAS nummer: 24295-03-2 EINECS: 246-134-5 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |