2-Chlorobenzoxazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Chloro-1,3-benzoxazole
C1387-25G C1387-5G
TCIAC1387-25GEA 1350 SEK
TCIAC1387-25G TCIAC1387-5G
2-Chlorobenzoxazole ≥98.0%
2-Chlorobenzoxazole
Formel: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Kokpunkt: 202°C
Smältpunkt: 7°C
Densitet: 1,3453 g/cm³ (18 °C)
Flampunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00005766
CAS nummer: 615-18-9
EINECS: 210-414-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=516cbc3dec9fa9f4e24af8c1548d0af52c508e7a&vid=516cbc3dec9fa9f4e24af8c1548d0af52c508e7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %