2-Kloro-5-trifluorometylpyridin ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
C1194-25G C1194-100G
TCIAC1194-25GEA 405 SEK
TCIAC1194-25G TCIAC1194-100G
2-Kloro-5-trifluorometylpyridin ≥97.0%
2-Kloro-5-trifluorometylpyridin
Formel: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Kokpunkt: 147°C
Smältpunkt: 30…31 °C
Densitet: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 65°C
MDL Number: MFCD00042225
CAS nummer: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff85bd25d93147e0e565c57661f345bb2983d016&vid=ff85bd25d93147e0e565c57661f345bb2983d016&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %