2-Acetyl-5-bromothiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-thienyl)-1-ethanone
A1183-25G A1183-5G
TCIAA1183-25GEA 950 SEK
TCIAA1183-25G TCIAA1183-5G
2-Acetyl-5-bromothiophene ≥98.0%
2-Acetyl-5-bromothiophene
Formel: C₆H₅BrOS
MW: 205,08 g/mol
Kokpunkt: 103°C
Smältpunkt: 92…93 °C
MDL Number: MFCD00014528
CAS nummer: 5370-25-2
EINECS: 226-363-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3df7a21220f6c6b04a7ac65ce7f6f0de7c5557b7&vid=3df7a21220f6c6b04a7ac65ce7f6f0de7c5557b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C