Skvalen ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
H0097-25ML H0097-500ML H0097-100ML
TCIAH0097-25MLEA 230 SEK
TCIAH0097-25ML TCIAH0097-500ML TCIAH0097-100ML
Skvalen ≥98.0%
Skvalen
Formel: C₃₀H₅₀
MW: 410,73 g/mol
Kokpunkt: 252°C
Smältpunkt: -5°C
Densitet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 220°C
MDL Number: MFCD00008912
CAS nummer: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&vid=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %