2,4-Dimethylthiazole ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D1220-25ML
D1220-5ML
TCIAD1220-25MLEA
1075
SEK
TCIAD1220-25ML
TCIAD1220-5ML
2,4-Dimethylthiazole ≥99.0%
2,4-Dimethylthiazole
Formel:
C₅H₇NS Kokpunkt: 144 °C (1013 hPa) Densitet: 1,0601 g/cm³ (15 °C) Flampunkt: 43°C |
MDL Number:
MFCD00014509 CAS nummer: 541-58-2 EINECS: 208-786-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |