2,4,5-Trimethylthiazole ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T1068-25G
T1068-5G
TCIAT1068-25GEA
885
SEK
TCIAT1068-25G
TCIAT1068-5G
2,4,5-Trimethylthiazole ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,4,5-Trimethylthiazole
Formel:
C₆H₉NS Kokpunkt: 165 °C (1013 hPa) Densitet: 1,013 g/cm³ (16 °C) Flampunkt: 56°C |
MDL Number:
MFCD00005332 CAS nummer: 13623-11-5 EINECS: 237-107-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |