Pentaerytritol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
P0039-500G
P0039-25G
TCIAP0039-500GEA
310
SEK
TCIAP0039-500G
TCIAP0039-25G
Pentaerytritol ≥98.0%
Pentaerytritol
Formel:
C₅H₁₂O₄ MW: 136,15 g/mol Kokpunkt: 276°C Smältpunkt: 260…264 °C Densitet: 1,511 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004692 CAS nummer: 115-77-5 EINECS: 204-104-9 Merck Index: 14,07111 |
Specifikation testresultat
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |