2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol ≥95.0%
Leverantör: TCI
T2296-1G T2296-5G T2296-25G
TCIAT2296-1GEA 285 SEK
TCIAT2296-1G TCIAT2296-5G TCIAT2296-25G
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol ≥95.0%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Formel: C₄H₆F₄O₂
Kokpunkt: 112°C
Smältpunkt: 85 °C
MDL Number: MFCD00042375
CAS nummer: 425-61-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e2492ce3ed23d2ba62d05321188ce091572f600&vid=5e2492ce3ed23d2ba62d05321188ce091572f600&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C