Furfuryl mercaptan ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
F0077-25G F0077-500G
TCIAF0077-25GEA 375 SEK
TCIAF0077-25G TCIAF0077-500G
Furfuryl mercaptan ≥98.0%
Furfuryl mercaptan
Formel: C₅H₆OS
Kokpunkt: 155°C
Densitet: 1,1339 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 45°C
MDL Number: MFCD00003254
CAS nummer: 98-02-2
EINECS: 202-628-2
UN: 1228
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f79d1db0282025769a1b5fefc8a8e3234751b31d&vid=f79d1db0282025769a1b5fefc8a8e3234751b31d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %