2-Thiophenemethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
T1112-25G T1112-500G T1112-100G
TCIAT1112-25GEA 1125 SEK
TCIAT1112-25G TCIAT1112-500G TCIAT1112-100G
2-Thiophenemethanol ≥98.0%
2-Thiophenemethanol
Formel: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Kokpunkt: 207°C
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1,206 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005454
CAS nummer: 636-72-6
EINECS: 211-264-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ada7e7146bc0e468ee46093a0ecda1c6a7255a7&vid=1ada7e7146bc0e468ee46093a0ecda1c6a7255a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %