(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: (±)-Tetrahydro-2-furfuryl alcohol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydro-2-furyl methanol, (±)-THFA
T0106-500ML T0106-25ML
TCIAT0106-500MLEA 390 SEK
TCIAT0106-500ML TCIAT0106-25ML
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol ≥98.0%
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Formel: C₅H₁₀O₂
Kokpunkt: 176°C
Smältpunkt: < –80 °C
Densitet: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 75°C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005372
CAS nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 14,09213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f4c72bd2f5bbe843aad21a38f19c6943d52742&vid=48f4c72bd2f5bbe843aad21a38f19c6943d52742&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %