Furfurylalkohol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Furfurol
F0076-25ML
F0076-500ML
TCIAF0076-25MLEA
215
SEK
TCIAF0076-25ML
TCIAF0076-500ML
Furfurylalkohol ≥98.0%
Furfurylalkohol
Formel:
C₅H₆O₂ Kokpunkt: 170°C Smältpunkt: –31 °C Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 78°C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003252 CAS nummer: 98-00-0 EINECS: 202-626-1 UN: 2874 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,04305 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |