2-(Aminomethyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine
A1161-25G A1161-250G
TCIAA1161-25GEA 445 SEK
TCIAA1161-25G TCIAA1161-250G
2-(Aminomethyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kokpunkt: 95°C
Smältpunkt: 81 °C
Densitet: 1,0583 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 95°C
MDL Number: MFCD00006360
CAS nummer: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83e48d082b3f1e11e6e342907734e48cd6e0747c&vid=83e48d082b3f1e11e6e342907734e48cd6e0747c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %