Dietylenglykolmonobutyleter ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
B0699-25ML B0699-500ML
TCIAB0699-25MLEA 215 SEK
TCIAB0699-25ML TCIAB0699-500ML
Dietylenglykolmonobutyleter ≥99.0%
Dietylenglykolmonobutyleter
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Kokpunkt: 230°C
Smältpunkt: -68°C
Densitet: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 78°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002881
CAS nummer: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 14,01557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&vid=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %