1-(2-Pyridyl)piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-(1-Piperazinyl)pyridine
P1033-25G P1033-5G
TCIAP1033-25GEA 2625 SEK
TCIAP1033-25G TCIAP1033-5G
1-(2-Pyridyl)piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Pyridyl)piperazine
Formel: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Kokpunkt: 122°C
Smältpunkt: 85…87 °C
Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006216
CAS nummer: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bd09bb209936d232abc3e90e2718016fde70baa&vid=9bd09bb209936d232abc3e90e2718016fde70baa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %