1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
H1097-25G
H1097-5G
TCIAH1097-25GEA
1025
SEK
TCIAH1097-25G
TCIAH1097-5G
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0%
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Formel:
C₁₀H₁₉ClN₂ Smältpunkt: –85 °C Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD03093289 CAS nummer: 171058-17-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |