5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, α,α,α,5-Tetrafluoro-2-nitrotoluene, 1-Fluoro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
F0497-25G F0497-5G
TCIAF0497-25GEA 885 SEK
TCIAF0497-25G TCIAF0497-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride ≥98.0%
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Kokpunkt: 199°C
Smältpunkt: 23,5 °C
Densitet: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039741
CAS nummer: 393-09-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eadb7615dd768d50f6f8e09ad2b21314c1f192c&vid=6eadb7615dd768d50f6f8e09ad2b21314c1f192c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %