2-(2-Fluorophenyl)ethanol ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Fluorophenethyl alcohol
F0778-25G F0778-5G
TCIAF0778-25GEA 1500 SEK
TCIAF0778-25G TCIAF0778-5G
2-(2-Fluorophenyl)ethanol ≥95.0%
2-(2-Fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Kokpunkt: 137°C
Densitet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 98°C
MDL Number: MFCD00002887
CAS nummer: 50919-06-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35ba864cc2c6321bb724a8873e128b34da45bf42&vid=35ba864cc2c6321bb724a8873e128b34da45bf42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %