Valeronitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Pentanenitrile
V0008-25ML V0008-500ML
TCIAV0008-25MLEA 215 SEK
TCIAV0008-25ML TCIAV0008-500ML
Valeronitrile ≥98.0%
Valeronitrile
Formel: C₅H₉N
MW: 83.13 g/mol
Kokpunkt: 140°C
Smältpunkt: –96°C
Flampunkt: 40°C
MDL Number: MFCD00001974
CAS nummer: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
UN: 3273
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=868e4e1f97e720dec8c42586e03341695c314eb8&vid=868e4e1f97e720dec8c42586e03341695c314eb8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %