m-Toluonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
T0305-25ML T0305-500ML
TCIAT0305-25MLEA 230 SEK
TCIAT0305-25ML TCIAT0305-500ML
m-Toluonitrile ≥98.0%
m-Toluonitrile
Formel: C₈H₇N
Kokpunkt: 210°C
Densitet: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 86°C
MDL Number: MFCD00001808
CAS nummer: 620-22-4
EINECS: 210-631-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc5aeef5485d4e301f0a57f0cbd3336dea37b40a&vid=cc5aeef5485d4e301f0a57f0cbd3336dea37b40a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %