5-Chlorovaleronitrile 96,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
5-Chloropentanenitrile
C1421-25G
C1421-250G
TCIAC1421-25GEA
550
SEK
TCIAC1421-25G
TCIAC1421-250G
5-Chlorovaleronitrile 96,0 GC_ANALYSMETOD
5-Chlorovaleronitrile
Formel:
C₅H₈ClN MW: 117.58 g/mol Kokpunkt: 118°C Flampunkt: 98°C |
MDL Number:
MFCD00001977 CAS nummer: 6280-87-1 EINECS: 228-481-4 UN: 3276 ADR: 6.1 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |