4-Chloro-N-methylaniline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C1620-25G C1620-5G
TCIAC1620-25GEA 2700 SEK
TCIAC1620-25G TCIAC1620-5G
4-Chloro-N-methylaniline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Chloro-N-methylaniline
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kokpunkt: 142°C
Densitet: 1,169 g/cm³ (12 °C)
Flampunkt: 51°C
MDL Number: MFCD00000614
CAS nummer: 932-96-7
EINECS: 213-262-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead621f05377c3b6fb7e630348d805117cd08113&vid=ead621f05377c3b6fb7e630348d805117cd08113&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %