4-Chlorobenzyl mercaptan ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 4-Chlorobenzylmercaptan, 4-Chlorobenzenemethanethiol, p-Chlorotoluene-α-thiol
C0658-25G C0658-500G
TCIAC0658-25GEA 575 SEK
TCIAC0658-25G TCIAC0658-500G
4-Chlorobenzyl mercaptan ≥98.0%
4-Chlorobenzyl mercaptan
Formel: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Kokpunkt: 103°C
Smältpunkt: 84…85 °C
Densitet: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 76°C
MDL Number: MFCD00004870
CAS nummer: 6258-66-8
EINECS: 228-395-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e76176cc02bffc4b4ff1852e409d1c61abd7fb1&vid=2e76176cc02bffc4b4ff1852e409d1c61abd7fb1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %