2-(4-Chlorophenyl)ethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C2233-25G C2233-5G
TCIAC2233-25GEA 695 SEK
TCIAC2233-25G TCIAC2233-5G
2-(4-Chlorophenyl)ethanol ≥98.0%
2-(4-Chlorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
Kokpunkt: 153°C
Densitet: 1,189 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00002899
CAS nummer: 1875-88-3
EINECS: 217-506-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d9af8d5078eace583d437f5816e2a2a6eedff3&vid=b0d9af8d5078eace583d437f5816e2a2a6eedff3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %