2-Chloroethyl methyl ether ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2-Methoxyethyl chloride
C1173-25ML
C1173-500ML
C1173-100ML
TCIAC1173-25MLEA
285
SEK
TCIAC1173-25ML
TCIAC1173-500ML
TCIAC1173-100ML
2-Chloroethyl methyl ether ≥98.0%
2-Chloroethyl methyl ether
Formel:
C₃H₇ClO MW: 94.54 g/mol Kokpunkt: 92°C Flampunkt: 8°C |
MDL Number:
MFCD00000972 CAS nummer: 627-42-9 EINECS: 210-999-7 UN: 3271 ADR: 3 II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |