2-Chloroethyl ethyl ether ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2-Ethoxyethyl chloride, 2-Chlorodiethyl ether, 2-Chloroethylethylether
C1172-25ML C1172-500ML
TCIAC1172-25MLEA 655 SEK
TCIAC1172-25ML TCIAC1172-500ML
2-Chloroethyl ethyl ether ≥98.0%
2-Chloroethyl ethyl ether
Formel: C₄H₉ClO
MW: 108.57 g/mol
Kokpunkt: 108°C
Smältpunkt: -60
Flampunkt: 6°C
MDL Number: MFCD00000974
CAS nummer: 628-34-2
EINECS: 211-037-9
UN: 3271
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22a88b9e7e44c48d514f6cfc2b65422cb09b0dd3&vid=22a88b9e7e44c48d514f6cfc2b65422cb09b0dd3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %