4-Chloro-m-phenylenediamine 98,0 GC, T
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-Chloro-2,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,3-diamine, 4-Chloro-1,3-diaminobenzene, 4-Chloro-1,3-phenylenediamine
C0710-25G C0710-5G
TCIAC0710-25GEA 2250 SEK
TCIAC0710-25G TCIAC0710-5G
4-Chloro-m-phenylenediamine 98,0 GC, T
4-Chloro-m-phenylenediamine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59 g/mol
Kokpunkt: 280
Smältpunkt: 91
MDL Number: MFCD00025284
CAS nummer: 5131-60-2
EINECS: 225-877-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ab183a6ffc66bf2fbec4388b07299642699eabf&vid=9ab183a6ffc66bf2fbec4388b07299642699eabf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 92.0 deg-C