Bis(2-kloretyl)eter ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2,2'-Diklordietyleter
B0472-25G B0472-500G
TCIAB0472-25GEA 245 SEK
TCIAB0472-25G TCIAB0472-500G
Bis(2-kloretyl)eter ≥99.0%
Bis(2-kloretyl)eter
Formel: C₄H₈Cl₂O
MW: 143.01 g/mol
Kokpunkt: 178°C
Smältpunkt: –47°C
Flampunkt: 55°C
MDL Number: MFCD00000975
CAS nummer: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN: 1916
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,03066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&vid=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %