1-Bromo-4-propoxybenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
B3639-25G
B3639-5G
TCIAB3639-25GEA
4000
SEK
TCIAB3639-25G
TCIAB3639-5G
1-Bromo-4-propoxybenzene ≥98.0%
1-Bromo-4-propoxybenzene
Formel:
C₉H₁₁BrO Kokpunkt: 240°C |
MDL Number:
MFCD00156160 CAS nummer: 39969-56-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |