4-Bromobutyronitrile ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
B0565-25G
B0565-5G
TCIAB0565-25GEA
855
SEK
TCIAB0565-25G
TCIAB0565-5G
4-Bromobutyronitrile ≥97.0%
4-Bromobutyronitrile
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂CN Kokpunkt: 205°C Densitet: 1,49 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 103°C |
MDL Number:
MFCD00001971 CAS nummer: 5332-06-9 EINECS: 226-236-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |