4-Bromo-2-fluorobiphenyl ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl
B2028-25G B2028-250G B2028-5G
TCIAB2028-25GEA 1750 SEK
TCIAB2028-25G TCIAB2028-250G TCIAB2028-5G
4-Bromo-2-fluorobiphenyl ≥99.0%
4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Formel: C₁₂H₈BrF
MW: 251,1 g/mol
Kokpunkt: 299 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 38,5 °C
Densitet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00051716
CAS nummer: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
UN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd5af3f6afe6a5d4c73084fa658686d505f75e5b&vid=fd5af3f6afe6a5d4c73084fa658686d505f75e5b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C