p-Fenetedin ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
4-Etoxianilin
P0090-25G
P0090-500G
TCIAP0090-25GEA
215
SEK
TCIAP0090-25G
TCIAP0090-500G
p-Fenetedin ≥98.0%
p-Fenetedin
Formel:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Kokpunkt: 254°C Smältpunkt: 5°C Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 116°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007865 CAS nummer: 156-43-4 EINECS: 205-855-5 UN: 2311 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,07228 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |