1-Amino-2-methylbutane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
M1263-25ML M1263-5ML
TCIAM1263-25MLEA 2475 SEK
TCIAM1263-25ML TCIAM1263-5ML
1-Amino-2-methylbutane ≥98.0%
1-Amino-2-methylbutane
Formel: C₅H₁₃N
Kokpunkt: 97°C
Densitet: 0,755 g/cm³ (18 °C)
Flampunkt: 3°C
MDL Number: MFCD00008147
CAS nummer: 96-15-1
EINECS: 202-483-5
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac12c8247d3a9ddd34d16f297b664970e566e04e&vid=ac12c8247d3a9ddd34d16f297b664970e566e04e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %