o-Fenetedin ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Etoxianilin
P0089-25G P0089-500G
TCIAP0089-25GEA 215 SEK
TCIAP0089-25G TCIAP0089-500G
o-Fenetedin ≥98.0%
o-Fenetedin
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Kokpunkt: 232°C
Smältpunkt: –4 °C
Densitet: 1,0508 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 80°C
MDL Number: MFCD00007689
CAS nummer: 94-70-2
EINECS: 202-356-4
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3791b363015d513d7bc6c2903d165f04ff4ad7a5&vid=3791b363015d513d7bc6c2903d165f04ff4ad7a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %