Methyl-10-undecenoate 96,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Synonyms:
Undecenylic acid methyl ester, 10-Undecenoic acid methyl ester, Methyl undec-10-enoate, Undec-10-enoic acid emthyl ester
U0036-25ML
U0036-500ML
U0036-100ML
TCIAU0036-25MLEA
215
SEK
TCIAU0036-25ML
TCIAU0036-500ML
TCIAU0036-100ML
Methyl-10-undecenoate 96,0 GC_ANALYSMETOD
Methyl-10-undecenoate
Formel:
C₁₂H₂₂O₂ MW: 198.31 g/mol Kokpunkt: 248°C Smältpunkt: -27.5 Flampunkt: 122°C |
MDL Number:
MFCD00016689 CAS nummer: 111-81-9 EINECS: 203-910-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |